Schutzhelme, uvex pheos B-S-WR
Lieferant: Uvex
uvex pheos
111-1929EA 21.1 EUR
111-1929 111-1930 111-1932 111-1931 111-1934 111-1933
Schutzhelme, uvex pheos B-S-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Leichte Helme aus HDPE.
  • Drei einstellbare Ventilationsöffnungen sorgen für gute Belüftung, regulieren die Temperatur unter dem Helm und erhöhen damit den Tragekomfort
  • Adaptersysteme zur Montage von uvex Visieren, uvex Gehörschutz und Lampen
  • Textil-Innenausstattung mit Drehrad zur individuellen Weitenregulierung
  • Schützt auch bei extrem niedrigen Temperaturen
Einstellbarer Größenbereich: 520 - 610 mm
Standards: EN 397-konform mit der zusätzlichen Nebenbedingung: −30 °C; MM = geschmolzenes Metall (Spritzer)