D(+)-Trehalose Dihydrat ≥99,0%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
K480-25GEA
138
EUR
K480-25G
K480-100G
D(+)-Trehalose Dihydrat ≥99,0%, Reagenzqualität
D(+)-Trehalose Dihydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071594 CAS-Nummer: 6138-23-4 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Chloride | |
Heavy Metals (as Pb) | |
Nitrogen | |
pH (30%, Water) @25°C | 4.5 - 6.5 |
Purity | |
Residue on Ignition | |
Sulphate | |
Water (KF) | ≤11.0 % |