D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Sodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate, D-Luciferin, sodium, D-Luciferin sodium, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt
N456-100MGEA 0 EUR
N456-100MG N456-50MG
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate, Ultrareine Qualität
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Molecular Weight: 302.30 g/mol
Lagertemperatur: Tiefkühlschrank (–40°C)
MDL: MFCD00044938
CAS-Nummer: 103404-75-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Gelbes Pulver
Water Content (KF) ≤ 8 %