Agar
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Agar Agar
RC-004 RC-003
RC-004EA 764 EUR
RC-004 RC-003
Agar
Agar
Schmelzpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM