Anaerobengefäße mit Petrischalen-Einsatzgestell
Lieferant: schuett-biotec GmbH
3380102 3380202 3880600 3385102 3385302 3880300 3380902
SCUT3380102EA 838 EUR
SCUT3380102 SCUT3380202 SCUT3880600 SCUT3385102 SCUT3385302 SCUT3880300 SCUT3380902
Anaerobengefäße mit Petrischalen-Einsatzgestell
Anaerobe Systeme
Zur Züchtung von anaeroben oder mikroaerophilen Mikroorganismen in einer definierten, schnell zu entwickelnden und optimalen Gas-Atmosphäre. Einsatzgestelle (optional): Für Petrischalen, Mikrotiterplatten oder Reagenzgläser. Ausgestattet mit Halterungen für Anaerobisiersysteme.
  • Der Behälter ist bruchsicher und alterungsbeständig und aus rostfreiem robusten Edelstahl oder transparentem Polycarbonat
  • Der Gefäßdeckel ist aus UV-stabiler Kunststoff bzw. durchsichtiges Polycarbonat