Multiparameter-Farbmessgerät, LICO 620 und 690
Lieferant: Hach
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 8430 EUR
633-0261 633-0260
Multiparameter-Farbmessgerät, LICO 620 und 690
Kolorimeter Mehrparameter-Kolorimeter
Die Colorimeter LICO 620 und LICO 690 eigenen sich hervorragend für professionelle Farbmessungen von klaren, transparenten Flüssigkeiten mittels Referenzstrahl-Technologie.
  • Automatische Küvettenerkennung
  • Dient als Methode zur Qualitätssicherung für Lösungsmittel, Farben und Pharmazeutika
  • Hoher Grad an Messzuverlässigkeit dank eines umfassenden Prüfmittel-Sets
  • Einfache Integration in das Labor-Netzwerk durch Ethernet-Anschluss
  • Einfach auszutauschender Küvettenadapter
LICO 620 misst fünf Farbskalen.
Mit dem LICO 690 können mehr als 25 Farbskalen gemessen werden. Mit einer einzigen Messung werden exakte Farbzahlberechnungen konform zu vielen DIN-ISO-ASTM-Standards und AOCS-Methoden durchgeführt. Angezeigt werden sowohl die traditionellen visuellen Farbzahlen wie Jodfarbzahl, Hazen oder Gardner als auch moderne Farbsysteme wie z. B. CIE-L*a*b* oder Farbbestimmungen entsprechend den Europäischen und Amerikanischen Arzneibüchern. Natürlich sind darüber hinaus auch Transmissions- und Extinktionsmessungen sowie Wellenlängen-Scans möglich. Die intuitive Bedienung über einen hochauflösenden Touchscreen erleichtert das Messen in der Routineanalytik. Die Messergebnisse können über die Ethernet-Schnittstelle einfach in vorhandene Labor-Netzwerke übertragen werden.
Alle visuellen Farbzahlen sind für Normlichtart C und 2°-Normalbeobachter entsprechend DIN 5033 berechnet. Farbmetrische Farbzahlen sind wahlweise umschaltbar auf Lichtart A, C, D65 und 2°- oder 10°-Normalbeobachter.
Lieferumfang: Netzteil, gedruckte Kurzanleitung, CD mit vollständiger Bedienungsanleitung in 4 Sprachen, 10 mm-Küvettenadapter und Staubschutzhaube sind im Lieferumfang enthalten.