Kapillarsäulen, Cyclodex-B
Lieferant: Agilent
112-2532 112-2562 113-2532 112-2532E 113-2532E 112-2532LTM
HEWL112-2532EA 825 EUR
HEWL112-2532 HEWL112-2562 HEWL113-2532 HEWL112-2532E HEWL113-2532E HEWL112-2532LTM
Kapillarsäulen, Cyclodex-B
Chromatographiesäulen
Cyclodex-B-Kapillarsäulen bieten eine hervorragende Peakform.
  • 10,5% β-Cyclodextrin in DB-1701
  • Chirale Trennungen ohne chirale-spezifische Derivatisierung
  • Breites Spektrum an Lösungsmöglichkeiten