Gasprüfröhrchen für Phosgen
Lieferant: Dräger
8101521 CH28301
151-3148EA 110 EUR
151-3148 DRAECH28301
Gasprüfröhrchen für Phosgen
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Phosgen mit einer Accuro-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
  • Keine Störung durch bis zu 100 ppm Salzsäure
  • Carbonylbromid und Acetylchlorid werden angezeigt, jedoch mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten
  • Es ist unmöglich, Phosgen bei Anwesenheit von Carbonylbromid oder Acetylchlorid zu messen