Schmelzpunktbestimmungsgeräte, M-565
Lieferant: BUCHI
051998 11058004
621-0044EA 11850 EUR
621-0044 BUCH11058004
Schmelzpunktbestimmungsgeräte, M-565
Schmelzpunkt-Bestimmungsgeräte
Das M-565 wird fortschrittliche, automatische Gerät mit Videofunktion eignet sich zur Qualitätskontrolle in einer geregelten Umgebung. Das Gerät verfügt über alle oben beschriebenen Funktionen und über eine automatische Ermittlung des Schmelz- und Siedepunkts. Das Produkt ist als 'Professional-Set' mit oder ohne M-569 Probenverdichter verfügbar - Einzelheiten zum Zubehör siehe weiter unten.
  • Anzeigen von Videos in Echtzeit in 6-facher Vergrößerung
  • Video-Wiedergabefunktion mit variabler Geschwindigkeit
  • Exklusive optionale Zuberhörteile, wie Software zur Überwachung des Schmelzpunkts, IQ/OQ-Dokumentation
  • Reproduzierbare Ergebnisse mit M-569
  • M-569: Verarbeitung von 3 Kapillaren gleichzeitig - Verringerung der Ladezeiten
  • Einfache und sichere Handhabung von Kapillaren mit M-569
Der Probenverdichter M-569 liefert eine homogene Qualität der Packung beim Laden von Schmelzpunktkapillaren.
Standards: Konform mit den Methoden der Arzneibuchanalytik, einschließlich Ph Eur 6.1.2.2.60, USPXX1741 und JP.
Lieferumfang: Das Professional Set umfasst das Schmelzpunktbestimmungsgerät M-565, den Probenverdichter M-569 (nur 621-0044), 100 Schmelzkapillare, 10 Siederöhrchen, 10 Siedekapillare, das Kalibrierset M-560/565, einen Probenhalter, Packdraht und ein Reinigungswerkzeug.