Kapillarsäulen, DB-210
Lieferant: Agilent
122-0212 122-0232 122-0233 123-0213 123-0232 123-0233 125-0232
HEWL122-0212EA 454 EUR
HEWL122-0212 HEWL122-0232 HEWL122-0233 HEWL123-0213 HEWL123-0232 HEWL123-0233 HEWL125-0232
Kapillarsäulen, DB-210
Chromatographiesäulen
Diese (50%-Trifluorpropyl)-methylpolysiloxan-Säulen eignen sich ideal für die U.S. EPA-Methoden 8140 und 609.
  • Hohe Polarität
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
  • Exakter Ersatz für HP-210
  • Äquivalent zu USP Phase G6