Kalibrierstandards für Schichtdickenmessgeräte
Lieferant: Industrial Physics
LD5418 LD5417 LD5400
SIMELD5418EA 90.9 EUR
SIMELD5418 SIMELD5417 SIMELD5400
Kalibrierstandards für Schichtdickenmessgeräte
Beschichtungsprüfgeräte
Kalibrierstandards werden verwendet, um Schichtdickenmessgeräte zu überprüfen - Diese Kunststoff-Folien dienen als Standards.
  • Etikettierung sowohl mit metrischen als auch imperialen Einheiten
Die Kunststoff-Folien werden für schnelle Messungen auf Metall gelegt, um die Sonde vor rauen oder heißen Oberflächen zu schützen.
Mit dem Schichtdickenmessgerät kann die Dicke der Folie auf einer glatten Metallfläche (Nullplatte) gemessen werden. Zertifizierte Kunststoff-Folien können auch auf ein unbeschichtetes Metallsubstrat gelegt werden - Nicht für die Verwendung mit Messgeräten nach dem magnetischen Haftkraftverfahren geeignet.
Standards: NIST
Verpackung: In einer Plastikhülle.