Beleuchtete Oberflächenmikroskope
Lieferant: Industrial Physics
LD6152 LD6154 LD6156 LD6174 LD6172 LD6170 LD6169
SIMELD6152EA 700 EUR
SIMELD6152 SIMELD6154 649-0036 SIMELD6174 SIMELD6172 SIMELD6170 SIMELD6169
Beleuchtete Oberflächenmikroskope
Mikroskope
Tragbare Mikroskope für Inspektoren zur Vor-Ort-Untersuchung von Oberflächensauberkeit, Riefen, kleinen Löchern, Fischaugen, Ablösungen, Rissen und anderen Beschichtungsdefekten.
  • Sowohl Skala als auch Linse mit Fokussierrad
  • Zu untersuchende Oberfläche jederzeit deutlich sichtbar
  • Das angezeigte Bild wird invertiert
Lieferumfang: Supplied in a black leather case.