ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Sensation Up Low
Lieferant: ELTEN
72201/45 72201/46 72201/43 72201/44 72201/40 72201/41 72201/42 72201/39 72201/47
114-7347EA 82.9 EUR
114-7347 114-7348 114-7345 114-7346 114-7342 114-7343 114-7344 114-7341 114-7349
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Sensation Up Low
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe im legeren Vintage-Stil hergestellt aus hydrophobiertem Textilmaterial im Jeans-Look und hydrophobiertem Nubukleder, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Sohle mit niedrigem Profil (Up).
  • Textilinnenfutter Bioactive
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.