Reinraumkittel, Tyvek® IsoClean® Modell IC270B MS
Lieferant: DuPont
IC270BWHMS/XL IC270BWHMS/2X IC270BWHMS/3X IC270BWHMS/L IC270BWHMS/S IC270BWHMS/M
113-8637EA 455 EUR
113-8637 113-8638 113-8639 113-8636 113-8634 113-8635
Reinraumkittel, Tyvek® IsoClean® Modell IC270B MS
Einweg-Kleidung
Diese Kittel bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort. Tyvek® wird in einem patentierten Spinnverfahren hergestellt und bietet einen Schutz gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Flüssigkeitsspritzer.
  • Eingefasste Nähte sind als Verstärkung mit Bekleidungsmaterial bedeckt und reduzieren somit das Risiko von eindringenden Partikeln
  • Elastische Öffnungen für engeren Sitz am Handgelenk
  • Eingefasster Ausschnitt für geringere Partikelabgabe
  • Verstellbarer Druckknopfverschluss am Hals für besseren Sitz
  • Körperlanges Kitteldesign mit Druckknopfverschluss vorne für einfaches An- und Ausziehen
  • Die Bekleidung wurde auf SAL 10⁻⁶ gammasterilisiert
  • Unter Reinraumbedingungen verarbeitete Kleidungsstücke bieten die niedrigste Partikelabgabestufe des DuPont Produktportfolios
Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5, GMP Klasse A / B.
Länge: 99 - 114 cm
Gewicht: 45 g/m²
Verpackung: Verpackt in doppelten transparenten Polybeuteln. 30 Stück pro Karton.