Haarschutzhauben, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 729 S
Lieferant: DuPont
IC729SWH000 IC729SWHMS IC729SWH00
DUPOIC729SWH000EA 0 EUR
DUPOIC729SWH000 113-8646 DUPOIC729SWH00
Haarschutzhauben, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 729 S
Einweg-Kleidung
Diese Hauben bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte, und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort. Tyvek® ist sowohl luft- als auch wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet Schutz gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Flüssigkeitsspritzer.
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Sorgsam versäuberte Nähte mit mehreren ineinandergreifenden Fäden, die für eine feste, widerstandsfähige Naht um die Schnittkanten des
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Geschlecht
Anwendungsbereich Outfit Reinraum