Haube und Maske, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 982 B
Lieferant: DuPont
IC982BWHMS
113-8647EA 178 EUR
113-8647
Haube und Maske, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 982 B
Einweg-Kleidung
Diese Hauben bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Polyethylen hoher Dichte, das in einem patentierten Spinnverfahren hergestellt wird. Tyvek® bietet Schutz gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Flüssigkeitsspritzer. Die Maske besteht aus gefaltetem Polyethylen.
  • Haube: Eingefasste Nähte und Kapuzenöffnung; einstellbare Gummizüge mit Schlaufen; weiß
  • Maske: 17,5 cm breit, blau
  • Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert auf SAL 10-6
Ideal für den Einsatz in Reinräumen in der Biotechnologie, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der GMP-Klassen C/D (ISO-Klassen 6 - 9), mit Bereichen zur Kontrolle der Keimbelastung.
Verpackung: Verpackt in einem Zwei-Barrieren-Verpackungssystem, das aus einem Innenbeutel und einem leicht aufreißbaren Reinraum-Außenbeutel besteht.