VWR® Silikonflüssigkeiten, Silikonöle 47
Lieferant: VWR Chemicals
Oils 47 sind Polydimethylsiloxanöle mit linearen Molekülketten unterschiedlicher Länge, dessen Gruppen aus abwechselnden Silikon- und Sauerstoffatomen bestehen (die Si-O-Si-Siloxanverbindung). Die Silikonatome sind durch Methylgruppen (CH3) gesättigt.
- Wärmetransfer- und dielektrische Flüssigkeiten
- Entformungs- oder Trennmittel
- Schaumdämpfungsmittel
- Schmiermittel
- Aktive Komponenten in Formulierungen von Wartungsprodukten
Die Öle weisen Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie gegen Oxidation und Hydrolyse auf, altern nicht durch atmosphärische Einflüsse (Sauerstoff, Ozon, Wasser, Licht, UV) und sind chemisch inert (kein Korrosionsrisiko).