Digitale Refraktometer, RFM900-T
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
19-60 19-70
BELL19-60EA 12141 EUR
BELL19-60 BELL19-70
Digitale Refraktometer, RFM900-T
Refraktometer Tischrefraktometer
Die RFM900-T eignen sich für die chemische, petrochemische, Pharma-, Aroma- und Parfümindustrie sowie für die akademische Forschung.
  • Verschüttungen werden durch die schräge Form und die Auslaufsperre aus PEEK begrenzt
  • Hochauflösendes Touchscreen-Display
  • USB- und Ethernet-Anschlüsse
Die Prismenschale ist so geformt, dass sie eine ausreichende Probenmenge für die Messung aufnehmen kann und gleichzeitig eine ausreichend große Oberfläche für eine schnelle Temperaturstabilisierung besitzt.
SMART Temperaturstabilität, Benutzeridentifizierung per RFID und anwendungsspezifische vorprogrammierte Methoden vereinfachen Routineanalysen in der Pharma- und petrochemischen Industrie.
Nach umfassender Beratung mit Pharmaherstellern wurde die integrierte Software der Instrumente der Serie RFM900-T optimiert, um nicht nur die Anforderungen der FDA Regulation 21 CFR Part 11 zu erfüllen, sondern auch die anspruchsvollen Anforderungen der Pharmahersteller an die Datenintegrität (DI).
Für die Petrochemie; gemäß verschiedenen ASTM-Methoden;
Wesentliche Merkmale: Weiter Messbereich – Kalrez®-Dichtung zum Schutz vor aromatischen Proben - Vorprogrammierte Methoden für Erdölanwendungen - Speichern von mehr als 8000 Messwerten
Standards: US/EP/BP/JP. FDA 21 CFR Part 11. ASTM D 2140.
Bestellinformation: Kann mit Zusatzoptionen ausgestattet werden (siehe „Zubehör“). Validierungsdokumentation (IQ/OQ/PQ) ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung mit zwei RFID-Tags, einer Bedienungsanleitung, ein Konformitätszertifikat und einem Netzkabel. EU-, UK- und US-Stecker werden mit dem Gerät geliefert, CH- und Dänische Stecker müssen separat bestellt werden.