VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Lieferant: Avantor
VWR® VividPro™
1B1773-0.4MLEA 136 EUR
1B1773-0.4ML 1B1773-1ML
VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
VividPro Plus ist eine fluoreszierende Proteinfärbung, die bei einem schnellen co-elektrophoretischen Protokoll verwendet werden kann, um Proteine in SDS-PAGE-Gelen.
  • Sensitivität zu visualisieren, die zwischen auf Ruthenium beruhenden Färbemitteln und Coomassie®-Färbemitteln liegt
VividPro Plus lässt sich durch einen UV-Transilluminator bei 312 nm, mit blauem LED-Licht oder Laser-Scannern bei 488 nm visualisieren.
Die Visualisierung lässt sich rasch nach dem elektrophoretischen Lauf ohne Fixierung erreichen und ist mit Folgeanwendungen wie Massenspektrometrie und Western-Blot-Verfahren kompatibel.
VividPro Plus kann auch mit einem längeren Post-Färbeprotokoll verwendet werden, das eine Gelfixierung erfordert und ein Färbemuster mit einer länger anhaltenden Stabilität bietet.
Visualization can be achieved quickly following the electrophoretic run without fixation, and is compatible with downstream manipulation such as mass spectrometry, and Western blotting. VividPro Plus™ can also be used with a longer post-staining protocol that requires gel fixation and provides a staining pattern that has a longer time stability.