Handbrause zur Augenreinigung, zur Wandmontage
Lieferant: BROEN-LAB
27100038106011 27100098106011 27100091003011 27100038103011 27100098103011 27100038104011
118-0415EA 306 EUR
118-0415 118-0418 118-0417 BROE27100038103011 BROE27100098103011 BROE27100038104011
Handbrause zur Augenreinigung, zur Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augenduschen zur Wandbefestigung. Mit einem oder zwei Duschköpfen im 45°-Winkel.
  • Sprühbetrieb per Trigger mit integriertem Rückschlagventil
  • Integriertes FLOWFIX zur Regulierung des Wasserflusses (7 L/min (ein Kopf) oder 14 L/min (zwei Köpfe))
  • Leichte, verbesserte Funktionalität
  • Verbessertes Sprühmuster
  • Leicht zu reinigender Sprühkopf
Gewicht: ~0,5 kg
Schlauchverbindung: Überwurfmutter G ½
Min. Arbeitsdruck: 1,5 bar
Standards: DIN DVGW, EN 15154-2; ANSI Z358.1
Lieferumfang: Mit Wandhalterung und 1,5 m-Schlauch.