Etiketten für BBP85 und PowerMark Drucker, Typ B-595
Lieferant: Brady
013562 013563 013610 013611 013612 013549 013601 013603 013605
BRDY013562EA 281.27 EUR
BRDY013562 BRDY013563 BRDY013610 BRDY013611 BRDY013612 BRDY013549 BRDY013601 BRDY013603 BRDY013605
Etiketten für BBP85 und PowerMark Drucker, Typ B-595
Etiketten
Diese Beschriftungsbänder bestehen aus Vinylfolie mit permanentem Acrylkleber.
  • Haftet auf stark strukturierten Oberflächen
  • Haftet auf schwierigen Gegenständen mit geringer Oberflächenenergie
  • Glanzoberfläche
B-595 Vinylbänder haften auf schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenenergie, einschließlich PVC-Rohren, blasgeformten Gerätegehäusen, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recyceltem Kunststoff. Das Material B-595 eignet sich auch hervorragend zum Aufkleben auf stark strukturierten Oberflächen wie gestrichenen Wänden aus Schlackensteinen, bearbeitetem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, rauen oder papierummantelten Rohren.