Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4661120N 4661130N 4661140N 4661160N 4661170N 4661180N 4661210N 4661220N
613-5531EA 561 EUR
613-5531 613-5532 613-5533 613-5535 613-5536 613-5537 613-7150 613-7151
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™
Pipetten Mikropipetten
Die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten sind mit einer speziellen Arretiertechnologie ausgestattet, um eine sichere und feste Aufnahme der Spitze zu gewährleisten.
  • Leise, leichtere Volumeneinstellung mit über 50% weniger Kraftaufwand im Vergleich zu früheren Modellen
  • Verbesserter Halt auf dem Knopf zur Volumeneinstellung gewährleistet eine mühelose und präzise Einstellung
  • Exklusiver Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass jede Spitze sicher auf der F1-ClipTip einrastet, bis sie mit einer leichten Berührung abgeworfen wird
  • Sichere Volumeneinstellung verhindert unerwünschte Volumenabweichungen während der Handhabung
  • Fingerauflage ist um 120° verstellbar – für komfortable Bedienung mit rechts und links – und ermöglicht eine Entspannung der Hand beim Pipettieren
  • Leichtes Griffdesign kombiniert mit geringem Kraftaufwand beim Pipettieren sowie beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen reduziert das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI)
  • Super Blow-Out für 150% höheren Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung in 50 µl-Modellen und darunter
Die Pipetten arbeiten ausschließlich mit Thermo Scientific ClipTip Pipettenspitzen, die eine einzigartige Spitzenschnittstelle besitzen, welche die Spitze einrastet und für eine vollständige Abdichtung bei minimalen Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze sorgt. Aufgenommene Spitzen rasten sicher ein und können nicht abfallen.
Thermo Scientific F1-ClipTip pipettes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a product lifetime (10 years). This warranty is subject to conditions as stated in the attached warranty information document and require an online registration.
Lieferumfang: Wird mit Wartungsset (einschließlich Schmierfett und O-Ringe), Werkzeug zum Einsetzen der Spitzen, ClipTip Spitzenmuster, Regalaufhängevorrichtung, Warnetiketten, Kalibrierzertifikat, Garantiezertifikat und Benutzerhandbuch (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch) geliefert.