Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko®
Lieferant: Industrial Physics
LD6003 LD6004 LD6005 LD6006 LD6001 LD6008 LD6007 LD6002
649-0028EA 2240 EUR
649-0028 649-0029 649-0030 649-0031 649-0026 649-0033 649-0032 649-0027
Inspektionssets, PosiTector®, DeFelsko®
Beschichtungsprüfgeräte
Elektronische Schichtdickenmessgeräte arbeiten mit magnetischen und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdicke auf eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen mit den Sonden PosiTector 6000, 200, DPM, UTG, RTR und SPG.
  • Lösungsmittel-, säure-, öl-, wasser- und staubabweisend, wetterfest
  • Messungen mit Umweltsonde und Aufzeichnung klimatischer Bedingungen
  • Die Oberflächensonde kann die Spitze-zu-Tal-Höhenunterschiede zur Charakterisierung von Oberflächenprofilen messen
  • Speicherung von 250 (Standard) oder 100 000 (Advanced) Messwerten
  • Einfache
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
B×T×H 300×250×100 mm
Gewicht 1300 g