Fötales Kälberserum (FBS), ultraniedriger IgG-Gehalt, US-amerikanischen Ursprungs
Lieferant: VWR Seradigm
10018-826EA 939 EUR
10018-826 10836-696 10836-698 10018-830
Fötales Kälberserum (FBS), ultraniedriger IgG-Gehalt, US-amerikanischen Ursprungs
Seren
Fötales Rinderserum (FBS) mit ultraniedrigem IgG, das unter Verwendung eines chromatographischen Prozesses von Immunglobulin-(IgG) befreit wurde und eine signifikant verringerte Konzentrationen von IgG (≤5 μg/ml) aufweist.
  • 100% aus den USA stammend
  • Dreifach mit 0,1 μm steril gefiltert
  • Echtes Pooling bezüglich Konsistenz zwischen Chargen und Flaschen
  • Unabhängig von externen Labors getestet
  • Vollständig rückverfolgbar
FBS mit ultraniedrigem IgG ist ideal für Zellkultur- und Proteinaufreinigungsanwendungen, bei denen die natürlich vorkommenden IgG-Konzentrationen zu hoch sind.
Standards: Die Lieferkette wurde von der International Serum Industry Association (ISIA) in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit zertifiziert.