Schaufeln für Lebensmittel, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-3007 5378-3013 5378-3015 5378-3001 5378-3003 5378-3005 5378-3019 5378-3020
231-0585EA 21.95 EUR
231-0585 231-0589 231-0590 231-0582 231-0583 231-0584 231-0598 331-0366
Schaufeln für Lebensmittel, SteriPlast®
Schaufeln
Die Lebensmittelschaufel SteriPlast® aus blauem PS wird in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert (außer Schaufel 1000 ml), montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
  • Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
Der blaue Farbton kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen werden die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollen, bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht erkennbar und auffindbar sein.