Löffel für Lebensmittel, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-3011 5378-3012
231-0587EA 44.4 EUR
231-0587 231-0588
Löffel für Lebensmittel, SteriPlast®
Löffel
Dieser Lebensmittellöffel aus blauem PS wird in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Der Löffel ist erhältlich in zwei Größen: 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel).
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
  • Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Entspricht EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien