Schneidemaschinen, Hobby Cut 3/4
Lieferant: Kaiser Fototechnik
KAFO4313EA 0 EUR
KAFO4313 KAFO4314
Schneidemaschinen, Hobby Cut 3/4
Schneidewerkzeuge
Sicherheits-Schneidemaschinen mit geschliffenem, rotierendem Rundmesser, selbstschärfend, in geschlossenem Kunststoffkopf.
  • Automatische Anpressung des Schneidgutes an der Schnittstelle
  • Transparentes Andrucklineal
  • Zwei Winkelanlagen mit cm- und inch-Skalen
  • Stabiler Schneidetisch aus Metall, mit aufgedruckten Skalen, Formatmarkierungen, Grad-Einteilung und Feinraster