Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1114-0502UEA 811 EUR
EXL-1114-0502U EXL-1114-0503U EXL-1114-0546U EXL-1114-1002U EXL-1114-1003U EXL-1114-1246U EXL-1114-1502U EXL-1114-1503U EXL-1114-1546U EXL-1114-2502U EXL-1114-2503U EXL-1114-2546U ACE-1114-0102GD ACE-1114-0103GD ACE-1114-0102
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese Edelstahlsäulen mit proprietärer Verbindungstechnologie bieten hohe Robustheit bei ausgezeichneter Säulenlebensdauer.
  • Verwendbar im Umkehrphasen-, Normalphasen-, schwachen Anionenaustausch- und HILIC-Modus
  • Ideal für die Analyse von Zuckern
  • Ultrainerte, hocheffiziente 1,7-, 3- und 5-µm-Partikel für optimale Peakform
  • Methodenvalidierungskits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich