Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1214-2502UEA 0 EUR
EXL-1214-2502U EXL-1214-2546U ACE12140103GD EXL-1214-0502U EXL-1214-0546U EXL-1214-1003U EXL-1214-1246U EXL-1214-1502U EXL-1214-1546U
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese Edelstahlsäulen mit proprietärer Verbindungstechnologie bieten hohe Robustheit bei ausgezeichneter Säulenlebensdauer.
  • Verwendbar im Umkehrphasen-, Normalphasen-, schwachen Anionenaustausch- und HILIC-Modus
  • Ideal für die Analyse von Zuckern
  • Ultrainerte, hocheffiziente 1,7 µm-, 3- und 5-µm-Partikel für optimale Peakform
  • Methodenvalidierungskits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase - auf Anfrage erhältlich