Avantor® ACE® NH₂, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-1214-2508EA 1560 EUR
ACE-1214-2508 ACE-1214-2510 ACE-1214-2520 ACE-1214-2530 ACE-1214-3030 ACE-1214-0510 ACE-1214-0520 ACE-1214-0530 ACE-1214-7520 ACE-1214-7530 ACE-1214-1010 ACE-1214-1020 ACE-1214-1030 ACE-1214-1220 ACE-1214-1510 ACE-1214-1520 ACE-1214-1530
Avantor® ACE® NH₂, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese Edelstahlsäulen mit proprietärer Verbindungstechnologie bieten hohe Robustheit bei ausgezeichneter Säulenlebensdauer.
  • Verwendbar im Umkehrphasen-, Normalphasen-, schwachen Anionenaustausch- und HILIC-Modus
  • Ideal zur Analyse von Zucker
  • Ultra-inert - hoher Wirkungsgrad bei optimaler Spitzenform
  • Bereich Partikelgrößen: 1,7 µm, 3 µm und 5 µm und ergänzenden Phasen