Methanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-MS Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85800.290EA 50.6 EUR
85800.290 85800.320
Methanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-MS Instrumente
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Siedepunkt 64 - 65 °C
Färbung Max. 10 APHA
Dichte (20/20) 0,791 - 0,793
Verdampfungsrückstand Max. 1 ppm
Wasser Max. 0,02 %
Al (Aluminium) Max. 20 ppb
Ag (Silber) Max. 100 ppb
Ba (Barium) Max. 100 ppb
Ca (Calcium) Max. 200 ppb
Cd (Cadmium) Max. 20 ppb
Co (Cobalt) Max. 20 ppb
Cu (Kupfer) Max. 10 ppb
Fe (Eisen) Max. 50 ppb
K (Kalium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 50 ppb
Mn (Mangan) Max. 100 ppb
Mo (Molybdän) Max. 20 ppb
Na (Natrium) Max. 200 ppb
Ni (Nickel) Max. 100 ppb
Pb (Blei) Max. 20 ppb
Zn (Zink) Max. 100 ppb
Gradient (220 nm) Max. 3 mAU
Gradient (235 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 45 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 65 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 85 %
UV Durchlässigkeit (235 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 95 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 95 %
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (280-400 nm) Min. 98 %
Absorption (210 nm) Max. 0,347
Absorption (220 nm) Max. 0,188
Absorption (225 nm) Max. 0,155
Absorption (230 nm) Max. 0,071
Absorption (240 nm) Max. 0,023
Absorption (250 nm) Max. 0,023
Absorption (260 nm) Max. 0,009
Absorption (280-400 nm) Max. 0,009
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) Max. 0,5 ppb
Conforms Ph.Eur. R1 1053201 Entspricht
Conforms Ph.Eur. R2 1053202 Entspricht
Conforms to ACS Entspricht
Filtered at 0.2 µm Confirmed