Wathose, Falmore 702A
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
702AA2B17/42 702AA2B17/43 702AA2B17/44 702AA2B17/45 702AA2B17/46 702AA2B17/47 702AA2B17/39 702AA2B17/40 702AA2B17/41
SIOE702AA2B17/42EA 132 EUR
SIOE702AA2B17/42 SIOE702AA2B17/43 SIOE702AA2B17/44 SIOE702AA2B17/45 SIOE702AA2B17/46 SIOE702AA2B17/47 SIOE702AA2B17/39 SIOE702AA2B17/40 SIOE702AA2B17/41
Wathose, Falmore 702A
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Wathose mit Sicherheitsstiefeln. Hergestellt aus Texoflex-Gewebe, das zu 100% aus Polyesterstrick besteht und mit einer hochwertigen PVC-Beschichtung versehen ist.
  • Hosenträger mit Schnalle
  • Verstärkung im Kniebereich
  • Eine Innentasche
  • Industrielle Arbeitsstiefel: Geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen
  • Der gerippte Schaft dieses robusten Gummistiefels bietet Schutz für das Schienbein
  • Sehr langlebig und abriebfest
  • Mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl zum Schutz vor Verletzungen
  • Hochfrequenzgeschweißte Nähte
Gewicht: 700 g/m²
Standards: EN 345 (S5, für Stiefel), EN 343 + A1 (Klasse 3-1)