HPLC Säulen, Polaris™ ChromSep komplette Kartuschensysteme
Lieferant: VARIAN
A2000100C030 A2000100C046 A2000150C046 A2000250C030 A2000250C046 A2000CG3 A2001100C046 A2001150C046 A2001250C046 A2001CG3
VARIA2000100C030EA 807 EUR
VARIA2000100C030 VARIA2000100C046 VARIA2000150C046 VARIA2000250C030 VARIA2000250C046 VARIA2000CG3 VARIA2001100C046 VARIA2001150C046 VARIA2001250C046 VARIA2001CG3
HPLC Säulen, Polaris™ ChromSep komplette Kartuschensysteme
Chromatographiesäulen
Die Säulengehäuse-Hardware aus Edelstahl ChromSep 316 ist eine dauerhafte, einmalige Investition. Die Kartuschensäulen können kombiniert werden, um die Säulenlänge an die von Ihnen benötigte Trennung anzupassen und Ihre Analysezeit zu minimieren.
  • Einfache Montage ohne Totvolumen
  • Ergonomisches Format mit modularer Flexibilität