L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99%, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
0215015605
02150156.5
0215015601
ICNA0215015605EA
290
EUR
ICNA0215015605
ICNA02150156.5
ICNA0215015601
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99%, weißes Pulver
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Molecular Weight: 282,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
FTIR | Conforms to Standard |