Natriumhydrogencarbonat ≥99,5%, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Natriumbicarbonat
02195497.5
0219549701
0219549705
ICNA02195497.5EA
36.6
EUR
ICNA02195497.5
ICNA0219549701
ICNA0219549705
Natriumhydrogencarbonat ≥99,5%, weißes Pulver
Natriumhydrogencarbonat
Soluble in water (100 mg/ml).
Formel:
NaHCO₃ Schmelzpunkt: 270 °C (Zers., Lit.) Dichte: 2,159 (20 °C) (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99,5% |
pH (0.1M aq soln) | 8,1 - 8,5 |