Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch) ≥80%, weißgraue Flocken mit oranger Färbung
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz (Isomerengemisch)
0215788983
0215788991
ICNA0215788983EA
36
EUR
ICNA0215788983
ICNA0215788991
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch) ≥80%, weißgraue Flocken mit oranger Färbung
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)
Dodecylbenzene Sulfonic Acid is a member of the linear alkylbenzenesulfonates.
- Off-white fakes with orangish hue
Sodium dodecylbenzenesulfonate was used to fabricate amperometic biosensors for glucose.
Sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) acts as a surfactant in the ionic self-assembly reaction of cyclophane BIMCP-1.
Soluble in 10% aqueous clear, slightly yellow solution.
Formel:
C₁₈H₂₉NaO₃S Molecular Weight: 348.48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011508 CAS-Nummer: 25155-30-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08686 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ≥80% |
FTIR | Conforms to Reference |