n-Dodecyl acrylate 90% stabilisiert, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Stabilisierung: 60 - 100 ppm Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 54.9 EUR
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilisiert, technische Qualität
n-Dodecyl acrylate
Formel: C₁₅H₂₈O₂
Molecular Weight: 240.387 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (0.75 mmHg)
Dichte: 0.884
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042871
CAS-Nummer: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450