3-(4-Bromphenyl)-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 76.4 EUR
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromphenyl)-1-propanol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₁BrO
Molecular Weight: 215.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028724
CAS-Nummer: 25574-11-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) 97,5%