D(-)-Isoascorbinsäure, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Erythorbic acid, (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, D-Isoascorbic acid
0210207380 0210207390
ICNA0210207380EA 32.5 EUR
ICNA0210207380 ICNA0210207390
D(-)-Isoascorbinsäure, Pulver
D(-)-Isoascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,12 g/mol
MDL: MFCD00005378
CAS-Nummer: 89-65-6