DL-Lithiumlactat ≥98%, weißgraues Puder
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: DL-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz
0210213410 0210213480
ICNA0210213410EA 76.4 EUR
ICNA0210213410 ICNA0210213480
DL-Lithiumlactat ≥98%, weißgraues Puder
DL-Lithiumlactat
L-(+)-Lactic acid lithium salt is a fermentation acid from milk or carbohydrates.
Soluble in water.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: H₃CCH(OH)COOLi
Molecular Weight: 96,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065399
CAS-Nummer: 867-55-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard