Lithiumdodecylsulfat ≥99%, weißes Pulver, ultrarein
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
04800752
04800753
ICNA04800752EA
81.2
EUR
ICNA04800752
ICNA04800753
Lithiumdodecylsulfat ≥99%, weißes Pulver, ultrarein
Lithiumdodecylsulfat
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Soluble in water.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel:
C₁₂H₂₅LiO₄S Molecular Weight: 272.34 g/mol |
MDL:
MFCD00007467 CAS-Nummer: 2044-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
FTIR | Conforms to Standard |
OD260 (1% aq soln) | ≤0.1 |
OD280 (1% aq soln) | ≤0.1 |