O15-Palmitoylretinol in Maisöl, >1,000,000 IU/g, klargelbe Flüsigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Retinyl palmitate, Retinol palmitate, alle-trans-Retinylpalmitat
0210326325
0210326380
ICNA0210326325EA
93
EUR
ICNA0210326325
ICNA0210326380
O15-Palmitoylretinol in Maisöl, >1,000,000 IU/g, klargelbe Flüsigkeit
Vitamin A palmitate
- Presentation : Clear Yellow Liquid
Storage: under nitrogen.
Formel:
C₃₆H₆₀O₂ Molecular Weight: 524.87 g/mol Schmelzpunkt: 28...29 °C (Lit.) Flammpunkt: 194 °C (381.2 °F) (Lit.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00019414 CAS-Nummer: 79-81-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Activity | >1,000,000 IU/g |