HEPES Natriumsalz ≥98,0%, kristallin
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure Natriumsalz
0210559325
0210559380
0210559383
0210559391
ICNA0210559325EA
51.6
EUR
ICNA0210559325
ICNA0210559380
ICNA0210559383
ICNA0210559391
HEPES Natriumsalz ≥98,0%, kristallin
HEPES Natriumsalz
Formel:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Molecular Weight: 260,29 g/mol |
MDL:
MFCD00036463 CAS-Nummer: 75277-39-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt; N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt |
Form | White Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 - 30 °C), Desiccate |
Loss on Drying |
|
pH | 9,5 - 10,8 (1% aq soln) |
pka | 7,55 at 25 °C |