Gallussäure Monohydrat, Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
0215252590 0215252580
ICNA0215252590EA 263 EUR
ICNA0215252590 ICNA0215252580
Gallussäure Monohydrat, Pulver ACS
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate
Assay ≥98,0%
Insoluble Matter ≤0,01%
Residue on Ignition ≤0,05%
Sulphate (SO4) ≤0,02%