Bromthymolblau Natriumsalz, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Bromthymolblau wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienyliden)-2-(3-brom-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluolsulfonat, 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein Natriumsalz
0215052405
0215052425
ICNA0215052405EA
35.9
EUR
ICNA0215052405
ICNA0215052425
Bromthymolblau Natriumsalz, Pulver
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Molecular Weight: 646,37 g/mol |
MDL:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 |