2-Desoxy-D-lyxo-hexopyranose, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
0215080001 0215080005 0215080025
ICNA0215080001EA 78.1 EUR
ICNA0215080001 ICNA0215080005 ICNA0215080025
2-Desoxy-D-lyxo-hexopyranose, weißes Pulver
2-Deoxy-D-galactose
Inhibitor of fucosylation.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: C₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014649
CAS-Nummer: 1949-89-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Melting Point 109 - 119°C
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=4, H₂O) +54.8° to +66.3°