Glycerin, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol
0215119490 0215119491
ICNA0215119490EA 53.3 EUR
ICNA0215119490 ICNA0215119491
Glycerin, Flüssigkeit
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 18,6
Flammpunkt: 177
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM