Lecithin (aus Sojabohne) ≥90%, wachsartiges orangegelbes festes Stück, Wasser-Dispergierung-Qualität
Lieferant: MP Biomedicals
0215153925 0215153980 0215153983 0215153990
ICNA0215153925EA 175 EUR
ICNA0215153925 ICNA0215153980 ICNA0215153983 ICNA0215153990
Lecithin (aus Sojabohne) ≥90%, wachsartiges orangegelbes festes Stück, Wasser-Dispergierung-Qualität
Lecithin
Lecithin is used as an emulsifier and solubilizer for drugs in an aqueous solution, also as a vehicle for liposomes.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8002-43-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ≥90%
Source Soybeans