Benztropine mesylate, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Cogentin
0215362625
0215362680
ICNA0215362625EA
55.6
EUR
ICNA0215362625
ICNA0215362680
Benztropine mesylate, weißes Pulver
Benztropine mesylate
Soluble in water.
Formel:
C₂₂H₂₉NO₄S Molecular Weight: 403,537 g/mol |
MDL:
MFCD00074784 CAS-Nummer: 132-17-2 |