(2-Bromethyl)ammoniumbromid ≥98,0%, weißes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: 2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 22.1 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
(2-Bromethyl)ammoniumbromid ≥98,0%, weißes kristallines Pulver
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Molecular Weight: 204,89 g/mol
Schmelzpunkt: 342…345° F (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012886
CAS-Nummer: 2576-47-8